Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine, 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine

C0811-25G
TCIAC0811-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAC0811-25G
4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine


Formule: C₄H₅ClN₄
MW: 144,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006097
Numéro CAS: 156-83-2
EINECS: 205-863-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b221c162fe7baec0da50d6bfa1a2dd02210a32b&vid=3b221c162fe7baec0da50d6bfa1a2dd02210a32b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité