Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Cyanomethyl)pyridin-1-ium chloride

C0848-5G
TCIAC0848-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAC0848-5G
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride


Formule: C₇H₇ClN₂
MW: 154,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031933
Numéro CAS: 17281-59-3
EINECS: 241-312-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3db321df4acb6247e2ab48a0115b40ab119bca4d&vid=3db321df4acb6247e2ab48a0115b40ab119bca4d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité