trans-2-Hexenyl hexanoate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Hexanoic Acid trans-2-Hexenyl Ester
C0904-25ML
TCIAC0904-25MLEA 83.6 EUR InStock
TCIAC0904-25ML
trans-2-Hexenyl hexanoate ≥97.0% (par GC)
trans-2-Hexenyl hexanoate
Formule: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198,31 g/mol
Point d'ébullition: 79°C
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00036551
Numéro CAS: 53398-86-0
EINECS: 258-519-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité