Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-(2-carboxyéthyl)benzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(2-Carboxyethyl)benzoic Acid

C1023-5G
TCIAC1023-5GEA 216 EUR InStock
TCIAC1023-5G
Acide 4-(2-carboxyéthyl)benzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-(2-carboxyéthyl)benzoïque


Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016560
Numéro CAS: 38628-51-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité