Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-3-nitroanisole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-4-methoxy-2-nitrobenzene

C1225-25G
TCIAC1225-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAC1225-25G
4-Chloro-3-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-3-nitroanisole


Formule: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Point de fusion: 43.2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007077
Numéro CAS: 10298-80-3
EINECS: 233-674-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f329daef0c5b3372d9e2f6cd5795cf3474814a5d&vid=130ca31bc59d35a5d3ee803db401402d5405de14&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité