Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloro-5-diméthoxy-2,4-aniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C1226-25G
TCIAC1226-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAC1226-25G
Chloro-5-diméthoxy-2,4-aniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Chloro-5-diméthoxy-2,4-aniline


Formule: C₈H₁₀ClNO₂
MW: 187,63 g/mol
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…92 °C
Numéro MDL: MFCD00025752
Numéro CAS: 97-50-7
EINECS: 202-586-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b0f7f3f7fe224487a95cc9e28a6ddd4a7e2186e&vid=7b0f7f3f7fe224487a95cc9e28a6ddd4a7e2186e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 90.0 to 93.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité