Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-Cyano-2'-nitrodiphenyl ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2'-Nitrobiphenyl-4-carbonitrile, 4-Cyano-2'-nitrobiphenyl

C1300-1G
TCIAC1300-1GEA 391 EUR InStock
TCIAC1300-1G
4-Cyano-2'-nitrodiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Cyano-2'-nitrodiphenyl


Formule: C₁₃H₈N₂O₂
MW: 224,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191622
Numéro CAS: 75898-34-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 149.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité