Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Decanamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Decanoylamide

C1331-10G
TCIAC1331-10GEA 116 EUR InStock
TCIAC1331-10G
Decanamide ≥98.0% (par GC)
Decanamide


Formule: C₁₀H₂₁NO
MW: 171,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025541
Numéro CAS: 2319-29-1
EINECS: 219-029-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité