Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(3-Carboxy-2,2,5,5-tétraméthyl-1-pyrrolidinyl)oxydanyl ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) radical libre

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, 3-Carboxy-PROXYL

C1406-1G
TCIAC1406-1GEA 307 EUR InStock
TCIAC1406-1G
(3-Carboxy-2,2,5,5-tétraméthyl-1-pyrrolidinyl)oxydanyl ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) radical libre
(3-Carboxy-2,2,5,5-tétraméthyl-1-pyrrolidinyl)oxydanyl


Formule: C₉H₁₆NO₃
MW: 186,23 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003167
Numéro CAS: 2154-68-9
EINECS: 218-448-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité