Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Chloro-6-fluorobenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1424-10G
TCIAC1424-10GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC1424-10G
2-Chloro-6-fluorobenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
2-Chloro-6-fluorobenzaldéhyde


Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 36…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003306
Numéro CAS: 387-45-1
EINECS: 206-860-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
Acid Value max. 3.0

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité