Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Cyanoethyl)-2-ethyl-4-methylimidazole ≥70% (par GC) (contains 5-methyl isomer)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-1-propanenitrile, 3-(2-Ethyl-4-methyl-1-imidazolyl)propionitrile

C1486-25G
TCIAC1486-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAC1486-25G
1-(2-Cyanoethyl)-2-ethyl-4-methylimidazole ≥70% (par GC) (contains 5-methyl isomer)
1-(2-Cyanoethyl)-2-ethyl-4-methylimidazole


Formule: C₉H₁₃N₃
MW: 163,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051492
Numéro CAS: 23996-25-0
EINECS: 245-975-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité