Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chlorobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Chlorobenzoic acid emthyl ester

C1502-25G
TCIAC1502-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAC1502-25G
2-Chlorobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
2-Chlorobenzoate de méthyle


Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Densité: 1,247 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00016337
Numéro CAS: 610-96-8
EINECS: 210-242-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8954b5bf08db0c1065271a19707fae803d1b8a37&vid=8954b5bf08db0c1065271a19707fae803d1b8a37&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité