Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Carbobenzoxy-L-serine-β-lactone ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Cbz-L-serine-β-Lactone, Z-Ser-β-Lactone, (S)-ɑ-Carbobenzoxyamino-β-propiolactone

C1575-1G
TCIAC1575-1GEA 412 EUR InStock
TCIAC1575-1G
N-Carbobenzoxy-L-serine-β-lactone ≥98.0% (par HPLC)
N-Carbobenzoxy-L-serine-beta-lactone


Formule: C₁₁H₁₁NO₄
MW: 221,21 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318309
Numéro CAS: 26054-60-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -21.0 to -30.0 deg (C=1, CH3CN)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité