Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(4-Carboxyphenyl)-10,15,20-triphenylporphyrin ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-(4-Carboxyphenyl)-10,15,20-triphenyl-21H,23H-porphine

C1630-100MG
TCIAC1630-100MGEA 438 EUR InStock
TCIAC1630-100MG
5-(4-Carboxyphenyl)-10,15,20-triphenylporphyrin ≥98.0% (par HPLC)
5-(4-Carboxyphenyl)-10,15,20-triphenylporphyrin


Formule: C₄₅H₃₀N₄O₂
MW: 658,76 g/mol
Numéro MDL: MFCD01366156
Numéro CAS: 95051-10-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Lambda max. 416.0 to 417.0 nm (THF)
Molar extinction coefficient min. 420000 (THF, 416.0 to 417.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité