Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Chloro-2'-methylacetoacetanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI

C2104-25G
TCIAC2104-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAC2104-25G
4'-Chloro-2'-methylacetoacetanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4'-Chloro-2'-methylacetoacetanilide


Formule: C₁₁H₁₂ClNO₂
Numéro MDL: MFCD00018493
Numéro CAS: 20139-55-3
EINECS: 243-540-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b105228110210caa60de597a03744c6d5f670f8&vid=5b105228110210caa60de597a03744c6d5f670f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité