Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Carbobenzoxy-S-phenyl-L-cysteine ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Z-Cys(Ph)-OH, N-Cbz-S-phenyl-L-cysteine

C2180-25G
TCIAC2180-25GEA 109 EUR InStock
TCIAC2180-25G
N-Carbobenzoxy-S-phenyl-L-cysteine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Carbobenzoxy-S-phenyl-L-cysteine


Formule: C₁₇H₁₇NO₄S
MW: 331,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671699
Numéro CAS: 159453-24-4
EINECS: 441-530-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -52.0 to -58.0 deg (C=2, EtOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité