Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-2,6-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-1,3-difluorobenzene

C2211-5G
TCIAC2211-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAC2211-5G
1-Chloro-2,6-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-2,6-difluorobenzène


Formule: C₆H₃ClF₂
MW: 148,5378 g/mol
Point d'ébullition: 131°C
Numéro MDL: MFCD00142604
Numéro CAS: 38361-37-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fdcc8c0643a7a25ce5bc6b9c83d3f56ed31ed7b&vid=2fdcc8c0643a7a25ce5bc6b9c83d3f56ed31ed7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité