Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(+/-)-cis-3-(Carbobenzoxyamino)cyclohexanecarboxylic acid ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (+/-)-cis-3-(Cbz-amino)cyclohexanecarboxylic Acid, (1R,3S)-rel-3-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid

C2397-1G
TCIAC2397-1GEA 113 EUR InStock
TCIAC2397-1G
(+/-)-cis-3-(Carbobenzoxyamino)cyclohexanecarboxylic acid ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
(+/-)-cis-3-(Carbobenzoxyamino)cyclohexanecarboxylic acid


Formule: C₁₅H₁₉NO₄
MW: 277,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD06796902
Numéro CAS: 952616-39-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité