Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I) ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene)(chloro)gold, 1,3-Bis(2,6-di-isopropylphenyl)imidazol-2-ylidenegold(I) chloride

C2405-200MG
TCIAC2405-200MGEA 99 EUR InStock
TCIAC2405-200MG
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I) ≥98.0% (sur base azote total)
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I)


Formule: C₂₇H₃₆AuClN₂
MW: 621,02 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09839143
Numéro CAS: 852445-83-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité