1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2502-1G
TCIAC2502-1GEA 241 EUR InStock
TCIAC2502-1G
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic acid
Formule: C₈H₈O₈
MW: 232,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013270
Numéro CAS: 53159-92-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 237.0 to 241.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité