Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-2-nitrotoluène ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C2731-5G
TCIAC2731-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAC2731-5G
3-Chloro-2-nitrotoluène ≥96.0% (par GC)
3-Chloro-2-nitrotoluène


Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Numéro MDL: MFCD04117977
Numéro CAS: 5367-26-0
EINECS: 226-354-8
ONU: 2433
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité