Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Cyanobenzyl chloride

C2751-5G
TCIAC2751-5GEA 60.5 EUR InStock
TCIAC2751-5G
3-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
3-(Chloromethyl)benzonitrile


Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,5900 g/mol
Point d'ébullition: 260°C
Numéro MDL: MFCD02684191
Numéro CAS: 64407-07-4
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité