Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Carbobenzoxy)glycylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)acetamido)acetic acid, Z-Gly-Gly-OH, (Carbobenzoxy)glycylglycine

C2833-5G
TCIAC2833-5GEA 187 EUR InStock
TCIAC2833-5G
(Carbobenzoxy)glycylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(Carbobenzoxy)glycylglycine


Formule: C₁₂H₁₄N₂O₅
MW: 266,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037783
Numéro CAS: 2566-19-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité