Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Carboxy-2-chlorobenzeneboronic acid

C2916-1G
TCIAC2916-1GEA 55 EUR InStock
TCIAC2916-1G
4-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid


Formule: C₇H₆BClO₄
MW: 200,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD07363763
Numéro CAS: 851335-09-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a10cc26b0cdddd0be0bc0bcc1095d34e4015d56&vid=9a10cc26b0cdddd0be0bc0bcc1095d34e4015d56&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 110.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité