Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3'-Carbonylbis(7-diethylaminocoumarin) ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,3'-Carbonylbis(7-(diethylamino)-2H-chromen-2-one)

C3107-1G
TCIAC3107-1GEA 129 EUR InStock
TCIAC3107-1G
3,3'-Carbonylbis(7-diethylaminocoumarin) ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3,3'-Carbonylbis(7-diethylaminocoumarin)


Formule: C₂₇H₂₈N₂O₅
MW: 460,53 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050047
Numéro CAS: 63226-13-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Molar extinction coefficient min. 85000 (THF, 448 to 452nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité