Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-2-iodophenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C3172-1G
TCIAC3172-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAC3172-1G
4-Chloro-2-iodophenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-2-iodophenol


Formule: C₆H₄ClIO
MW: 254,4500 g/mol
Numéro MDL: MFCD08235248
Numéro CAS: 71643-66-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7302697350883334717317d4dd15350d3e7c6bf9&vid=7302697350883334717317d4dd15350d3e7c6bf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité