Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloro(1,5-hexadiene)rhodium(I) dimer ≥93.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Chloro(1,5-hexadiene)rhodium(I),dimer, hexa-1,5-diene, rhodium, dichloride, 1,5-Hexadiene, rhodium salt, hydrochloride (2:1:1), 1,5-Hexadiene - rhodium hydrochloride (1:1:1)

C3194-100MG
TCIAC3194-100MGEA 101 EUR InStock
TCIAC3194-100MG
Chloro(1,5-hexadiene)rhodium(I) dimer ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Chloro(1,5-hexadiene)rhodium(I) dimer


Formule: C₁₂H₂₀Cl₂Rh₂
MW: 434,96 g/mol
Point de fusion: 120°C
Numéro MDL: MFCD00064595
Numéro CAS: 32965-49-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité