Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[6]Cycloparaphenylene ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: [6]CPP

C3386-20MG
TCIAC3386-20MGEA 340 EUR InStock
TCIAC3386-20MG
[6]Cycloparaphenylene ≥98.0% (par HPLC)
[6]Cycloparaphenylene


Formule: C₃₆H₂₄
MW: 456,59 g/mol
Numéro CAS: 156980-13-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a02c6d913164d15e292404021c99667432916921&vid=a02c6d913164d15e292404021c99667432916921&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 90.00 to 95.00 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité