Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-1H-imidazolium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-1H-imidazol-3-ium chloride

C3429-1G
TCIAC3429-1GEA 158 EUR InStock
TCIAC3429-1G
2-Chloro-1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-1H-imidazolium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Chloro-1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-1H-imidazolium chloride


Formule: C₂₇H₃₆Cl₂N₂
MW: 459,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD23703069
Numéro CAS: 1228185-09-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80d3f799fa0be4f89956cee9ed94444339e3e4e1&vid=80d3f799fa0be4f89956cee9ed94444339e3e4e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité