4-Nitro-m-phénylenediamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Nitro-1,3-phenylenediamine
D0104-25G
TCIAD0104-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAD0104-25G
4-Nitro-m-phénylenediamine ≥98.0% (par GC)
4-Nitro-m-phénylenediamine
Formule: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 159 °C
Densité: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025289
Numéro CAS: 5131-58-8
EINECS: 225-876-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e72295297645463d64a8ef593cc2014ab5c1e8a6&vid=e72295297645463d64a8ef593cc2014ab5c1e8a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 161.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité