Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Dimethylcyclohexanol

D0704-25G
TCIAD0704-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAD0704-25G
2,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) ≥99.0% (par GC)
2,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)


Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: 179°C
Point d'éclair: 69°C
Numéro MDL: MFCD00001504
Numéro CAS: 3809-32-3
EINECS: 223-281-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4eed3db18a07cb0bba802552b33d9e70838e1036&vid=4eed3db18a07cb0bba802552b33d9e70838e1036&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité