Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Dimethylnicotinamide ≥99.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D0758-10G
TCIAD0758-10GEA 118 EUR InStock
TCIAD0758-10G
N,N-Dimethylnicotinamide ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Dimethylnicotinamide


Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059169
Numéro CAS: 6972-69-6
EINECS: 230-209-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 43.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Water within almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité