Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzil dioxime ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Diphenylglyoxime

D0891-25G
TCIAD0891-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAD0891-25G
Benzil dioxime ≥98.0% (sur base azote total)
Benzil dioxime


Formule: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002113
Numéro CAS: 23873-81-6
EINECS: 245-921-0
Merck Index: 14,01079
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Pyridine almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité