Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1-Diphenyl-2-thiourea ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,1-Diphenylthiourea

D0918-5G
TCIAD0918-5GEA 131 EUR InStock
TCIAD0918-5G
1,1-Diphenyl-2-thiourea ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,1-Diphenyl-2-thiourea


Formule: C₁₃H₁₂N₂S
MW: 228,3100 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059151
Numéro CAS: 3898-08-6
EINECS: 223-448-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=445d5da5d80bf4e24d02b42fe7a28158ffe57e45&vid=445d5da5d80bf4e24d02b42fe7a28158ffe57e45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité