Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dipropylamine hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

D0931-25G
TCIAD0931-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAD0931-25G
Dipropylamine hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Dipropylamine hydrochloride


Formule: C₆H₁₅N
MW: 137,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00054288
Numéro CAS: 5326-84-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité