Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dithiooxamide ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethanebis(thioamide), Rubeanic acid

D0957-5G
TCIAD0957-5GEA 85.8 EUR InStock
TCIAD0957-5G
Dithiooxamide ≥98.0% (sur base azote total)
Dithiooxamide


Formule: C₂H₄N₂S₂
MW: 120,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004941
Numéro CAS: 79-40-3
EINECS: 201-203-9
Merck Index: 14,08279
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64b4b97fbb465f7207a7f84ac47bd4bea03d492d&vid=64b4b97fbb465f7207a7f84ac47bd4bea03d492d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité