Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-Dodecylaniline ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0987-25G
TCIAD0987-25GEA 170 EUR InStock
TCIAD0987-25G
N-Dodecylaniline ≥93.0% (par GC)
N-Dodecylaniline


Formule: C₁₈H₃₁N
MW: 261,45 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00026570
Numéro CAS: 3007-74-7
EINECS: 221-118-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f665a5c4503b3ec71a79bd92d6a5335bfdd40463&vid=f665a5c4503b3ec71a79bd92d6a5335bfdd40463&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité