Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-methioninedicyclohexylammonium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dnp-Met-OH.DCHA, N-Dnp-L-methionine Dicyclohexylammonium Salt

D1034-1G
TCIAD1034-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAD1034-1G
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-methioninedicyclohexylammonium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-methioninedicyclohexylammonium salt


Formule: C₁₁H₁₃N₃O₆S
MW: 496,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070531
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90c778adde41f8fcec22e38628ba98e70c830865&vid=6ac9eb040ffa02fa4e9d0782caf80bf99b2bc51f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -26.0 deg (C=1, MeOH)
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité