Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethylaminoacetonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N-Diethylglycinonitrile

D1104-25ML
TCIAD1104-25MLEA 117 EUR InStock
TCIAD1104-25ML
Diethylaminoacetonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Diethylaminoacetonitrile


Formule: C₆H₁₂N₂
MW: 112,18 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Point d'éclair: 53°C
Numéro MDL: MFCD00001891
Numéro CAS: 3010-02-4
EINECS: 221-130-6
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7763c3b6937d6d8e7960c340d1fb84c6904ab93&vid=a7763c3b6937d6d8e7960c340d1fb84c6904ab93&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité