Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Decyn-1-ol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1275-5ML
TCIAD1275-5MLEA 102 EUR InStock
TCIAD1275-5ML
3-Decyn-1-ol ≥97.0% (par GC)
3-Decyn-1-ol


Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 131°C
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00040917
Numéro CAS: 51721-39-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfc4cd3bd175221d4d550afb998c1d4b20a186f5&vid=dfc4cd3bd175221d4d550afb998c1d4b20a186f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité