Chloro(méthyl)(diphényl)silane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1390-25ML
TCIAD1390-25MLEA 82.5 EUR InStock
TCIAD1390-25ML
Chloro(méthyl)(diphényl)silane ≥95.0% (par GC)
Chloro(méthyl)(diphényl)silane
Formule: C₁₃H₁₃ClSi
MW: 232,78 g/mol
Point d'éclair: 141°C
Numéro MDL: MFCD00000498
Numéro CAS: 144-79-6
EINECS: 205-639-0
ONU: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c57431d2bd884ac6df712f0fe006924bc98d0f12&vid=c57431d2bd884ac6df712f0fe006924bc98d0f12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité