Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2-Dibromopropane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1409-10G
TCIAD1409-10GEA 495 EUR InStock
TCIAD1409-10G
2,2-Dibromopropane ≥98.0% (par GC)
2,2-Dibromopropane


Formule: H₃CBr₂CCH₃
MW: 201,89 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1,8149 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00000119
Numéro CAS: 594-16-1
EINECS: 209-828-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité