Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dibromopentane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1410-5G
TCIAD1410-5GEA 167 EUR InStock
TCIAD1410-5G
2,4-Dibromopentane ≥98.0% (par GC)
2,4-Dibromopentane


Formule: H₃CBrCHCH₂BrCHCH₃
MW: 229,94 g/mol
Point d'ébullition: 40°C
Numéro MDL: MFCD00039176
Numéro CAS: 19398-53-9
EINECS: 243-031-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b57ef50cde8a69945cd5cbc7080291eb8c08af31&vid=b57ef50cde8a69945cd5cbc7080291eb8c08af31&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité