Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-1,4-Dichlorocyclohexane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D1425-5G
TCIAD1425-5GEA 186 EUR InStock
TCIAD1425-5G
trans-1,4-Dichlorocyclohexane ≥99.0% (par GC)
trans-1,4-Dichlorocyclohexane


Formule: C₆H₁₀Cl₂
Point d'ébullition: 60°C
Numéro MDL: MFCD00070474
Numéro CAS: 16890-91-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 102.0 to 104.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité