Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dimethyl-3-hexanone ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D1453-5ML
TCIAD1453-5MLEA 388 EUR InStock
TCIAD1453-5ML
2,5-Dimethyl-3-hexanone ≥96.0% (par GC)
2,5-Dimethyl-3-hexanone


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=398b0a4376f22e68d08e4b9de3c5343fc75a183d&vid=398b0a4376f22e68d08e4b9de3c5343fc75a183d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité