Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Direct yellow 26

Fournisseur: TCI
Synonyms: Direct Fast Yellow 5GL, Direct Yellow MC, Amanil Fast Yellow 5GL

D1473-25G
TCIAD1473-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAD1473-25G
Direct yellow 26
Direct yellow 26


Formule: C₂₇H₂₀N₆O₇
MW: 584,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00266524
Numéro CAS: 2829-42-7
EINECS: 220-592-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad64ab01ee101e93bc25bb9d1aba841aff0f9c78&vid=ad64ab01ee101e93bc25bb9d1aba841aff0f9c78&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Lambda max. 381.0 to 385.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 240 (H2O, 381.0 to 385.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité