Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylique ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1480-25G
TCIAD1480-25GEA 197 EUR InStock
TCIAD1480-25G
Alcool 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylique ≥97.0% (par GC)
Alcool 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylique


Formule: C₁₅H₂₄O₂
MW: 236,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017254
Numéro CAS: 88-26-6
EINECS: 201-815-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0906dbcaf0687ff906121f60cab807265162e060&vid=0906dbcaf0687ff906121f60cab807265162e060&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 139.0 to 142.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité