Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,2,6-Trichlorotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-2,6-dichlorobenzene, 2,6-Dichlorobenzyl Chloride, 2,6-Dichlorobenzyl chloride, 1,3-Dichloro-2-(chloromethyl)benzene

D1750-25G
TCIAD1750-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAD1750-25G
α,2,6-Trichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
α,2,6-Trichlorotoluène


Formule: C₇H₅Cl₃
MW: 195,47 g/mol
Point d'ébullition: 119°C
Point de fusion: 49…50 °C
Numéro MDL: MFCD00000897
Numéro CAS: 2014-83-7
EINECS: 217-940-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc46b476c908f444ff9acc0513d97a0bf13d2df1&vid=cc46b476c908f444ff9acc0513d97a0bf13d2df1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 39.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité