Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 2,3-diméthoxybenzylique ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (2,3-Dimethoxyphenyl)methanol

D1764-25G
TCIAD1764-25GEA 124 EUR InStock
TCIAD1764-25G
Alcool 2,3-diméthoxybenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 2,3-diméthoxybenzylique


Formule: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Point d'ébullition: 258°C
Point de fusion: 50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004612
Numéro CAS: 5653-67-8
EINECS: 227-099-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3403b97930a7a7f1f3a93e15c6415195b4bc3bc5&vid=3403b97930a7a7f1f3a93e15c6415195b4bc3bc5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 52.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité