Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3,3-diphénylpropionique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,3-Diphenylpropanoic acid

D1779-25G
TCIAD1779-25GEA 263 EUR InStock
TCIAD1779-25G
Acide 3,3-diphénylpropionique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3,3-diphénylpropionique


Formule: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156 °C
Numéro MDL: MFCD00002717
Numéro CAS: 606-83-7
EINECS: 210-125-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd2996706898af080960476a3c374db0f9ec7976&vid=dd2996706898af080960476a3c374db0f9ec7976&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité